Learn More
2-Brom-4'-(Diethylamino)acetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11318056
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11318056 5 g 5 Gramm
11308056 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11318056 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L13337.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 207986-25-2 | C12H16BrNO | 270.17 g/mol
2-Bromo-4'-(diethylamino)acetophenone, is used as a pharmaceutical intermediate. It is also used as a primary and secondary intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Bromo-4′-(diethylamino)acetophenon, wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Wird auch als Primär- und Sekundär-Zwischenstufe verwendet.
Löslichkeit
Es ist unlöslich in Wasser.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 207986-25-2
Summenformel C12H16BrNO
Molekulargewicht (g/mol) 270.17
MDL-Nummer MFCD00151798
InChI-Schlüssel ALTMCDJIFXTEPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-4-diethylamino phenyl ethanone, alpha-bromo-4-diethylamino acetophenone, 2-bromo-4'-diethylamino acetophenone, 2-bromo-1-4-diethylamino phenyl ethan-1-one, 4-diethylaminophenacyl bromide, n,n-diethyl-4-bromoacetyl aniline, 4-n,n-diethylamino phenacyl bromide, .alpha.-bromo-4-diethylaminoacetophenone, 2-bromo-1-4-diethylaminophenyl ethanone
PubChem CID 2795030
IUPAC-Name 2-Brom-1-[4-(Diethylamino)phenyl]Ethanon
SMILES CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)C(=O)CBr
Specifikationer
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-4'-(diethylamino)acetophenone
Schmelzpunkt 50°C to 52°C
Menge 5 g
Beilstein 7921481
Löslichkeitsinformationen It is insoluble in water.
Formelmasse 270.18
Reinheit (%) 98%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.