Learn More
2-Bromo-4'-chloroacetophenone, 97%, Maybridge
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Bromo-4'-chloroacetophenone |
| CAS | 536-38-9 |
| CAS Min. % | 96.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Amber Glass Bottle |
| Summenformel | C8H6BrClO |
| Strukturformel | ClC6H4COCH2Br |
| MDL-Nummer | MFCD00000625 |
| Menge | 10 g |
| Mehr anzeigen |