Learn More
2-Brom-4,6-difluoranilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11458853
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11458853 500 g 500 Gramm
11438853 25 g 25 Gramm
11448853 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11458853 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11022.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 444-14-4 | C6H4BrF2N | 208.01 g/mol
2-Bromo-4,6-difluoroaniline is used in chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Brom-4,6-difluoranilin wird bei der chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 444-14-4
Summenformel C6H4BrF2N
Molekulargewicht (g/mol) 208.01
MDL-Nummer MFCD00009639
InChI-Schlüssel WUJKFVGKLTWVSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-difluoro-6-bromoaniline, 6-bromo-2,4-difluoroaniline, 2-bromo-4,6-difluoro-phenylamine, 2-bromo-4,6-difluorobenzenamine, benzenamine, 2-bromo-4,6-difluoro, 2-bromo-4,6-difluorophenylamine, pubchem2913, acmc-1ao2h, 2-bromo4,6-difluoroaniline
PubChem CID 136285
IUPAC-Name 2-Brom-4,6-difluoranilin
SMILES NC1=C(F)C=C(F)C=C1Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-4,6-difluoroaniline
Schmelzpunkt 38°C to 42°C
Geruch Weak, characteristic
Menge 500 g
UN-Nummer UN3077
Beilstein 2718139
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 208.01
Reinheit (%) 98%