Learn More
2-Brom-4,6-Dichloroanilin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7024165
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11468357
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A18436.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 697-86-9 | C6H4BrCl2N | 240.909 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 697-86-9
Summenformel C6H4BrCl2N
Molekulargewicht (g/mol) 240.909
MDL-Nummer MFCD00040936
InChI-Schlüssel DTPADCOGQUOGHT-UHFFFAOYSA-N
Synonym pubchem3605, acmc-209ob3, 6-bromo-2,4-dichloroaniline, 2,4-dichloro-6-bromoaniline, 2-bromo-4,6-dichloro-aniline, 6-bromo-2,4-dichlorophenylamine, benzenamine,2-bromo-4,6-dichloro, 2-bromo-4,6-dichloroaniline, 2-bromanyl-4,6-bis chloranyl aniline
PubChem CID 2756901
IUPAC-Name 2-Brom-4,6-dichloranilin
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Cl)N)Br)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-4,6-dichloroaniline
Schmelzpunkt 78°C to 82°C
Menge 25 g
Beilstein 2089686
Formelmasse 240.92
Reinheit (%) ≥98%