Learn More
2-Brom-4,6-di-tert-Butylphenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11450733
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11450733 100 g 100 Gramm
11440733 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11450733 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13218.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 20834-61-1 | C14H21BrO | 285.225 g/mol
It is used in pharmaceutical intermediates and as medicine. When 2-Bromo-4,6-di-tert-butylphenol was treated with potassium ferricyanide in benzene 1,4-dihydro-4-bromo-2,4,6,8-tetra-tert-butyl-1-oxodibenzofuran was yielded with a small amount of 2,4,6,8-tetra-tert-butyldibenzofuran.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird in pharmazeutischen Zwischenprodukten und als Medizin verwendet. Bei der Behandlung von 2-Brom-4,6-di-tert-Butylphenol mit Kaliumeisencyanid in Benzol 1,4-dihydro-4-Brom-2,4,6,8-Tetra-tert-butyl-1-Oxodibenzofuran wurde eine geringe Menge an 2,4,6,8-Tetra-tert-Butyldibenzofuran abgegeben.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20834-61-1
Summenformel C14H21BrO
Molekulargewicht (g/mol) 285.225
MDL-Nummer MFCD00051597
InChI-Schlüssel DIWZVAHZEOFSLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4,6-di-tert-butylphenol, 2-bromo-4,6-di-t-butylphenol, 2,4-di-tert-butyl-6-bromophenol, phenol, 2-bromo-4,6-bis 1,1-dimethylethyl, phenol,2-bromo-4,6-bis 1,1-dimethylethyl, acmc-1crlp, 4,6-di-t-butyl-2-bromophenol, 6-bromo-2,4-di-t-butylphenol, 2-bromo4,6-di-tert-butylphenol, 2-bromo-4, 6-di-tert-butylphenol
PubChem CID 519822
IUPAC-Name 2-brom-4,6-ditert-butylphenol
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=C(C(=C1)Br)O)C(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-4,6-di-tert-butylphenol
Schmelzpunkt 55°C to 59°C
Menge 100 g
Beilstein 2100150
Formelmasse 285.23
Reinheit (%) 97%