Learn More
2-Brom-4,5-dimethoxybenzoesäure, 97 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10294594 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10294594 5 g Glasflasche 5 Gramm
10193064 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10294594 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 395090050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemical Identifiers
CAS 6286-46-0
Summenformel C9H9BrO4
Molekulargewicht (g/mol) 261.07
MDL-Nummer MFCD00017542
InChI-Schlüssel HWFCHCRFQWEFMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromoveratric acid, benzoic acid, 2-bromo-4,5-dimethoxy, 2-bromo-4,5-dimethoxybenzoicacid, 6-bromo-3,4-dimethoxybenzoic acid, 6-bromveratrumsaure, acmc-1b7v8, ksc496e4l, rarechem al be 0015, timtec-bb sbb037916
PubChem CID 222963
IUPAC-Name 2-Brom-4,5-Dimethoxybenzoesäure
SMILES COC1=CC(Br)=C(C=C1OC)C(O)=O
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-4, 5-dimethoxybenzoic acid
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 188°C to 190°C
Farbe Creme bis Weiß bis Gelb
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3O)2C6H2(Br)CO2H
Menge 5 g
Formelmasse 261.07
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Bromo-4,5-dimethoxybenzoic acid
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.