Learn More
2-Brom-4,4,4-Trifluorbuttersäure-Ethylester, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10057889
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10057889 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10057889 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MAY00179DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-4, 4, 4-trifluorobutyric acid ethyl ester
CAS 367-33-9
Prozentgehaltsbereich 97+%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C6H8BrF3O2
Menge 1 g
Synonym 2-bromo-4,4,4-trifluorobutyric acid ethyl ester, ethyl 2-bromo-4,4,4-trifluorobutyrate, ethyl 2-bromo-4,4,4-trifluoro-butanoate, butanoic acid,2-bromo-4,4,4-trifluoro-, ethyl ester
InChI-Schlüssel POVYUFTVLGOXEE-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C(CC(F)(F)F)Br
IUPAC-Name Ethyl-2-brom-4,4,4-trifluorbutanoat
Molekulargewicht (g/mol) 249.027
PubChem CID 45594306
Formelmasse 249.03
Reinheit (%) 97%