Learn More
2-Brom-4'-(1-pyrrolidinyl)acetophenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
2-Bromo-4'-(1-pyrrolidinyl)acetophenone is an important raw material and used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2-Bromo-4′-(1-pyrrolidinyl)acetophenon ist ein wichtiger Rohstoff und wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Basen fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Bromo-4'-(1-pyrrolidinyl)acetophenone |
| Schmelzpunkt | 120°C to 122°C |
| Menge | 25 g |
| UN-Nummer | UN3261 |
| Beilstein | 8549816 |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
| Formelmasse | 268.16 |
| Reinheit (%) | 97% |