Learn More
2-Brom-3'-(trifluoromethyl)acetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15434127
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15434127 5 g 5 Gramm
11325145 1 g 1 Gramm
11315145 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15434127 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H31526.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2003-10-3 | C9H6BrF3O | 267.05 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2003-10-3
Summenformel C9H6BrF3O
Molekulargewicht (g/mol) 267.05
MDL-Nummer MFCD03094283
InChI-Schlüssel TZIYNLSEBAYCBZ-UHFFFAOYSA-N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Schmelzpunkt 20°C to 23°C
Siedepunkt 69°C to 72°C
Menge 5 g
Synonym 2-bromo-1-3-trifluoromethyl phenyl ethanone, 3-trifluoromethyl phenacyl bromide, 2-bromo-3'-trifluoromethylacetophenone, 2-bromo-1-3-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, 2-bromo-3'-trifluoromethyl acetophenone, 2-bromo-1-3-trifluoromethyl-phenyl-ethanone, 2-bromo-1-3-trifluoromethyl phenyl-1-ethanone, ethanone, 2-bromo-1-3-trifluoromethyl phenyl, 3-trifluoromethylphenacylbromide
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(=O)CBr
IUPAC-Name 2-Brom-1-[3-(Trifluormethyl)phenyl]ethanon
PubChem CID 2778386
Formelmasse 267.04
Reinheit (%) 98%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.