Learn More
2-Brom-3-methylthiophen, TRC
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 2-Bromo-3-methylthiophene |
| CAS | 14282-76-9 |
| Summenformel | C5H5BrS |
| Menge | 25 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H5BrS/c1-4-2-3-7-5(4)6/h2-3H,1H3 |
| SMILES | Cc1ccsc1Br |
| IUPAC-Name | 2-Brom-3-Methylthiophen |
| Molekulargewicht (g/mol) | 177.06 |
| Formelmasse | 175.9295 |