Learn More
2-Brom-3-Methylthiophen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11387746
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11387746 5 g 5 Gramm
11397746 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11387746 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L11393.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 14282-76-9 | C5H5BrS | 177.059 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14282-76-9
Summenformel C5H5BrS
Molekulargewicht (g/mol) 177.059
MDL-Nummer MFCD00059741
InChI-Schlüssel YYJBWYBULYUKMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiophene, 2-bromo-3-methyl, 2-bromo-3-methyl-thiophene, 1-bromo-2-methyl thiophene, pubchem5191, 2-bromo-3methylthiophene, 2-bromo-3-methythiophene, acmc-1buh4, 2-bromo-3methyl thiophene, 2-bromo-3-methyl thiophene, ksc491i3r
PubChem CID 84314
IUPAC-Name 2-Brom-3-Methylthiophen
SMILES CC1=C(SC=C1)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-3-methylthiophene
Dichte 1.58
Siedepunkt 173°C to 176°C
Flammpunkt 68°C (154°F)
Brechungsindex 1.571
Menge 5 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 105719
Formelmasse 177.07
Reinheit (%) 97%