Learn More
2-Brom-3-Methylanilin, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15461029
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15461029 250 mg 250 Milligramm
15441029 1 g 1 Gramm
15451029 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15461029 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64014.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 54879-20-8 | C7H8BrN | 186.052 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 54879-20-8
Summenformel C7H8BrN
Molekulargewicht (g/mol) 186.052
MDL-Nummer MFCD06411367
InChI-Schlüssel VJNUZLYTGSGDHR-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 2-bromo-3-methyl, 3-amino-2-bromotoluene, 2-bromo-3-methylbenzenamine, 2-bromo-3-methyl-benzenamine, 2-bromo-3-methylphenylamine, 2-bromo-3-methyl-phenylamine, acmc-20af7i, 2-bromo-3-methyl aniline, ksc602o1n, benzenamine,2-bromo-3-methyl
PubChem CID 603781
IUPAC-Name 2-Brom-3-Methylanilin
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)N)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-3-methylaniline
Farbe Braun
Dichte 1.489 g/mL
Siedepunkt 48°C (0.03 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.605
Menge 250 mg
UN-Nummer UN2810
Beilstein 2079474
Formelmasse 186.05
Reinheit (%) ≥97%
Physikalische Form Flüssigkeit