Learn More
2-Brom-3-Methylanilin, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7055436
26.12 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
54879-20-8
C7H8BrN
186.052
MFCD06411367
VJNUZLYTGSGDHR-UHFFFAOYSA-N
benzenamine, 2-bromo-3-methyl, 3-amino-2-bromotoluene, 2-bromo-3-methylbenzenamine, 2-bromo-3-methyl-benzenamine, 2-bromo-3-methylphenylamine, 2-bromo-3-methyl-phenylamine, acmc-20af7i, 2-bromo-3-methyl aniline, ksc602o1n, benzenamine,2-bromo-3-methyl
603781
2-Brom-3-Methylanilin
CC1=C(C(=CC=C1)N)Br
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
54879-20-8
C7H8BrN
186.052
MFCD06411367
VJNUZLYTGSGDHR-UHFFFAOYSA-N
benzenamine, 2-bromo-3-methyl, 3-amino-2-bromotoluene, 2-bromo-3-methylbenzenamine, 2-bromo-3-methyl-benzenamine, 2-bromo-3-methylphenylamine, 2-bromo-3-methyl-phenylamine, acmc-20af7i, 2-bromo-3-methyl aniline, ksc602o1n, benzenamine,2-bromo-3-methyl
603781
2-Brom-3-Methylanilin
CC1=C(C(=CC=C1)N)Br
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-3-methylaniline
Farbe Braun
Dichte 1.489 g/mL
Siedepunkt 48°C (0.03 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.605
Menge 250 mg
UN-Nummer UN2810
Beilstein 2079474
Formelmasse 186.05
Reinheit (%) ≥97%
Physikalische Form Flüssig