Learn More
Alfa Aesar™ 2-Brom-3-Methylanilin, ≥ 97 %
Marke:  Alfa Aesar™ H64014.03
Additional Details : CAS : 54879-20-8 Gewicht : 0.00100kg Transport : UN number : 2810 Chem class : 6.1 Pack group : III
Menge 1g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15441029
  • 87.61 CHF / 1 Gramm
Verfügbar ab
26-10-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
54879-20-8
186.052
VJNUZLYTGSGDHR-UHFFFAOYSA-N
603781
CC1=C(C(=CC=C1)N)Br
C7H8BrN
MFCD06411367
benzenamine, 2-bromo-3-methyl, 3-amino-2-bromotoluene, 2-bromo-3-methylbenzenamine, 2-bromo-3-methyl-benzenamine, 2-bromo-3-methylphenylamine, 2-bromo-3-methyl-phenylamine, acmc-20af7i, 2-bromo-3-methyl aniline, ksc602o1n, benzenamine,2-bromo-3-methyl
2-Brom-3-Methylanilin
Spezifikation
2-Bromo-3-methylaniline
>110°C (230°F)
48°C (0.03mmHg)
1g
C7H8BrN
UN2810
benzenamine, 2-bromo-3-methyl, 3-amino-2-bromotoluene, 2-bromo-3-methylbenzenamine, 2-bromo-3-methyl-benzenamine, 2-bromo-3-methylphenylamine, 2-bromo-3-methyl-phenylamine, acmc-20af7i, 2-bromo-3-methyl aniline, ksc602o1n, benzenamine,2-bromo-3-methyl
CC1=C(C(=CC=C1)N)Br
186.052
186.05
≥97%
1.489 g/mL
1.605
Braun
54879-20-8
MFCD06411367
2079474
VJNUZLYTGSGDHR-UHFFFAOYSA-N
2-Brom-3-Methylanilin
603781
Flüssig
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation