Learn More
2-Brom-3-Methoxypyridin, 97 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10546260 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
:
10 g-Glasflasche
Artikelnummer. 10546260
Marke: Thermo Scientific Acros 438150100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-3-methoxypyridine
CAS 24100-18-3
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C6H6BrNO
MDL-Nummer MFCD01570896
Menge 10g
Synonym 2-bromo-3-methoxy-pyridine, pyridine, 2-bromo-3-methoxy, 2-bromo-3-methoxy pyridine, pubchem5916, acmc-1cefu, ksc552s2b, #, pyridine,2-bromo-3-methoxy, 2-bromo-3-methoxypyridine, abbypharma ap-17-5948
InChI-Schlüssel PDOWLYNSFYZIQX-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=C(N=CC=C1)Br
IUPAC-Name 2-Brom-3-Methoxypyridin
Molekulargewicht (g/mol) 188.02
PubChem CID 90364
Formelmasse 188.02
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromo-3-methoxypyridine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.