Learn More
2-Brom-3-Hydroxypyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11480583
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11480583 100 g 100 Gramm
11460583 5 g 5 Gramm
11470583 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11480583 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12687.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6602-32-0 | C5H4BrNO | 174.00 g/mol
2-Bromo-3-hydroxypyridine is used to produce 2-bromo-4,6-diiodo-3-pyridinol. It is also used in azo dyes and in the synthesis of pterocellin A by reacting with kojic acid and in synthesis of orelline.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Brom-3-Hydroxypyridin wird zur Herstellung von 2-Brom-4,6-diiod-3-pyridinol verwendet. Es wird auch in Azofarbstoffen und bei der Synthese von Pterocellin A durch Reaktion mit Kojsäure und in der Synthese von Orellin verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6602-32-0
Summenformel C5H4BrNO
Molekulargewicht (g/mol) 174.00
MDL-Nummer MFCD00006220
InChI-Schlüssel YKHQFTANTNMYPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-3-hydroxypyridine, 2-bromo-3-pyridinol, 3-pyridinol, 2-bromo, 2-bromo-pyridin-3-ol, 3-hydroxy-2-bromopyridine, unii-9dab85h359, 2-bromo-3-hydroxy pyridine, 2-bromo-3-hydroxy-pyridine, 2-bromo-3-hydroxypyridine 2-bromo-3-pyridinol, 2-bromo3-pyridinol
PubChem CID 23070
IUPAC-Name 2-Promopyridin-3-ol
SMILES OC1=CC=CN=C1Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-3-hydroxypyridine
Schmelzpunkt 182°C to 186°C
Menge 100 g
Beilstein 109829
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Formelmasse 174
Reinheit (%) 99%