Learn More
2-Brom-3'-hydroxyacetophenon, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Bromo-3'-hydroxyacetophenone |
| CAS | 2491-37-4 |
| Summenformel | C8H7BrO2 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 2-Bromo-1-(3-hydroxyphenyl) Ethanone, 3-Hydroxyphenacyl Bromide, m-Bromoacetylphenol |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H7BrO2/c9-5-8(11)6-2-1-3-7(10)4-6/h1-4,10H,5H2 |
| SMILES | Oc1cccc(c1)C(=O)CBr |
| IUPAC-Name | 2-Brom-1-(3-Hydroxyphenyl)ethanon |
| Molekulargewicht (g/mol) | 215.04 |
| Formelmasse | 213.9629 |