Learn More
2-Bromo-3-Hexylthiophen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15412698
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15412698 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15412698 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H56243.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 69249-61-2 | Molecular Formula: C10H15BrS | Molecular Weight: 247.194 g/mol
2-Bromo-3-hexylthiophene is used in the synthesis of End-capped Regioregular Poly(3-hexylthiophene). It is also used to synthesize well-defined head-to-tail-type oligothiophenes which are used in a number of high-technology applications including OLEDs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Brom-3-hexylthiophen wird bei der Synthese von endgekapptem regioregulärem Poly(3-hexylthiophen) verwendet. Es wird auch zur Synthese von klar definierten Oligothiophenen vom Typ Kopf-an-Schwanz verwendet, die in einer Reihe von Hochtechnologieanwendungen, einschließlich OLEDs, eingesetzt werden.
Löslichkeit
Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit stark oxidierenden agensstarken Säuren und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 69249-61-2
Summenformel C10H15BrS
Molekulargewicht (g/mol) 247.194
MDL-Nummer MFCD09907959
InChI-Schlüssel XQJNXCHDODCAJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-3-hexyl-thiophene, thiophene, 2-bromo-3-hexyl, acmc-209o6r, 2-bromo-3-hexyl thiophene, 2-bromo-3-n-hexylthiophene, amth047, 2-bromanyl-3-hexyl-thiophene, ksc491i5d, 2-bromo-3-hexylthiophene
PubChem CID 10960141
IUPAC-Name 2-Brom-3-Hexylthiophen
SMILES CCCCCCC1=C(SC=C1)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-3-hexylthiophene
Dichte 1.24
Flammpunkt 110°C (230°F)
Brechungsindex 1.529
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Slightly miscible with water.
Formelmasse 247.2
Reinheit (%) 98%