Learn More
2-Brom-3-Fluorpropionsäure, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15484337
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15484337 1 g 1 Gramm
15494337 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15484337 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H31718.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 16652-36-1 | Molecular Formula: C3H4BrFO2 | Molecular Weight: 170.97 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16652-36-1
Summenformel C3H4BrFO2
Molekulargewicht (g/mol) 170.97
MDL-Nummer MFCD09800640
InChI-Schlüssel FBPUCVAAEPPEMG-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-bromo-3-fluoropropionic acid, acmc-20ao2z, 3-fluoro-2-bromo-propionic acid
PubChem CID 316511
IUPAC-Name 2-Brom-3-fluorpropansäure
SMILES OC(=O)C(Br)CF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-3-fluoropropionic acid
Siedepunkt 62°C to 63°C (0.2 mmHg)
Brechungsindex 1.4655
Menge 1 g
UN-Nummer UN3265
Formelmasse 170.97
Reinheit (%) 96%