Learn More
2-Brom-3-fluoranilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15488258
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15488258 1 g 1 Gramm
15408268 250 mg 250 Milligramm
15498258 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15488258 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61687.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 31-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 111721-75-6 | C6H5BrFN | 190.015 g/mol
2-Bromo-3-fluoroaniline is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Brom-3-Fluoranilin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111721-75-6
Summenformel C6H5BrFN
Molekulargewicht (g/mol) 190.015
MDL-Nummer MFCD07369915
InChI-Schlüssel XZRSXRUYZXBTGD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-3-fluorophenylamine, 2-bromo-3-fluoro-phenylamine, 2-bromo-3-fluorobenzenamine, benzenamine, 2-bromo-3-fluoro, pubchem1523, acmc-1c6kb, 2-bromo-3-fluoro-aniline, ksc493i1t, 2-bromo-3-fluoro-phenyl-amine
PubChem CID 14770005
IUPAC-Name 2-Brom-3-fluoranilin
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)F)Br)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-3-fluoroaniline
Farbe Weiß
Dichte 1.670 g/mL
Flammpunkt 94°C (201°F)
Brechungsindex 1.583
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 190.01
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallin