Learn More
2-Brom-3-(chlormethyl)-pyridin, 96 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Bromo-3-(chloromethyl)pyridine |
| Schmelzpunkt | 34°C to 36°C |
| Menge | 250 mg |
| Beilstein | 15651009 |
| Formelmasse | 206.47 |
| Reinheit (%) | 96% |