Learn More
2-Brom-3-(chlormethyl)-pyridin, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15488947
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15488947
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H52313.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 944906-87-0
Summenformel C6H5BrClN
Molekulargewicht (g/mol) 206.467
MDL-Nummer MFCD10697618
InChI-Schlüssel OWRYEOOYOHXZJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-3-chloromethyl pyridine, pyridine, 2-bromo-3-chloromethyl, 2-bromo-3-chloromethylene pyridine
PubChem CID 53416632
IUPAC-Name 2-Brom-3-(Chlormethyl)Pyridin
SMILES C1=CC(=C(N=C1)Br)CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-3-(chloromethyl)pyridine
Schmelzpunkt 34°C to 36°C
Menge 1 g
Beilstein 15651009
Formelmasse 206.47
Reinheit (%) 96%