Learn More
2-Brom-3',4'-Dichloracetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11421003
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11421003 100 g 100 Gramm
11401003 5 g 5 Gramm
11411003 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11421003 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13365.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2632-10-2 | C8H5BrCl2O | 267.93 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2632-10-2
Summenformel C8H5BrCl2O
Molekulargewicht (g/mol) 267.93
MDL-Nummer MFCD00051581
InChI-Schlüssel PAKFHEFMTRCFAU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-3,4-dichlorophenyl ethanone, 3,4-dichlorophenacyl bromide, 2-bromo-3',4'-dichloroacetophenone, 2-bromo-1-3,4-dichlorophenyl ethan-1-one, 3,4-dichlorophenacylbromide, ethanone, 2-bromo-1-3,4-dichlorophenyl, 1-3,4-dichlorophenyl-2-bromoethan-1-one, pubchem3262, acmc-1coei, 3.4-dichlorophenacylbromide
PubChem CID 244751
IUPAC-Name 2-Brom-1-(3,4-Dichlorophenyl)ethanon
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)CBr)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-3',4'-dichloroacetophenone
Schmelzpunkt 55°C to 58°C
Menge 100 g
UN-Nummer UN1759
Beilstein 511981
Formelmasse 267.94
Reinheit (%) 98%