Learn More
2-Brom-2'-(trifluoromethyl)acetophenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15444707
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15444707 5 g 5 Gramm
15454707 250 mg 250 Milligramm
15434707 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15444707 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32032.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 54109-16-9 | C9H6BrF3O | 267.045 g/mol
The sulfonyl urea thus obtained was used directly in the following condensation with 4-(trifluoromethyl)phenacyl bromide. Upon heating, benzenesulfinic acid ammonium salt might react with 2-(trifluoromethyl)phenacyl bromide to give β-keto sulfone. In Rap-Stoermer condensation reation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Der so gewonnene Sulfonylharnstoff wurde direkt in der folgenden Kondensation mit 4-(Trifluoromethyl)phenacylbromid verwendet. Beim Erhitzen kann Benzenesulfinsäureammoniumsalz mit 2-(trifluoromethyl)phenacylbromid reagieren, um β-Ketosulfon zu gewinnen. Verwendung in Rap-Stoermer-Kondensation.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 54109-16-9
Summenformel C9H6BrF3O
Molekulargewicht (g/mol) 267.045
MDL-Nummer MFCD03094304
InChI-Schlüssel KWZCBMKXNYOQAK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl phenacyl bromide, 2-bromo-1-2-trifluoromethyl phenyl-1-ethanone, 2-bromo-2'-trifluoromethyl acetophenone, 2-bromo-1-2-trifluoromethyl-phenyl-ethanone, 2-bromo-1-2-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, 2-bromo-1-2-trifluoromethyl phenyl ethanone, ethanone, 2-bromo-1-2-trifluoromethyl phenyl, 2-trifluoromethyphenacyl bromide, 2-trifluoromethyl phenacylbromide
PubChem CID 2778430
IUPAC-Name 2-Brom-1-[2-(Trifluormethyl)phenyl]ethanon
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)CBr)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
Schmelzpunkt 24°C to 32°C
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 267.04
Reinheit (%) 97%