Learn More
2-Brom-2-propensäure, TRC
Artikelnummer. 30330280
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30330280 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30330280 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB7046552.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-2-propenoic acid
CAS 10443-65-9
Summenformel C3H3BrO2
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C3H3BrO2/c1-2(4)3(5)6/h1H2,(H,5,6)
SMILES OC(=O)C(=C)Br
IUPAC-Name 2-Bromprop-2-ensäure
Molekulargewicht (g/mol) 150.96
Formelmasse 149.9316