Learn More
2-Brom-2-Nitropropan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11438317
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11438317 25 g 25 Gramm
11428317 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11438317 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18385.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5447-97-2 | C3H6BrNO2 | 167.99 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5447-97-2
Summenformel C3H6BrNO2
Molekulargewicht (g/mol) 167.99
MDL-Nummer MFCD00007389
InChI-Schlüssel OADSZWXMXIWZSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym propane, 2-bromo-2-nitro, 2-bromo-2-nitro-propane, snxhevlqiijip@, acmc-1aqp4, propane,2-bromo-2-nitro, 2-bromo-2-nitropropane, oadszwxmxiwzsq-uhfffaoysa
PubChem CID 79531
IUPAC-Name 2-Brom-2-Nitropropan
SMILES CC(C)([N+](=O)[O-])Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-2-nitropropane
Dichte 1.584
Siedepunkt 45°C to 46°C (16 mmHg)
Flammpunkt 61°C (141°F)
Brechungsindex 1.464
Menge 25 g
Beilstein 1746626
Formelmasse 168
Reinheit (%) 98%