Learn More
2-Brom-2-Nitropropan-1,3-Diol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11484743
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11484743 500 g 500 Gramm
11474743 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11484743 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11639.36
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 52-51-7 | C3H6BrNO4 | 199.988 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
2-Brom-2-Nitropropan-1,3-Diol Kosmetika, Konservierungsmittel für Milchproben, topische Medikamente und bieten auch ein breites Spektrum an antibakterieller Aktivität.
Löslichkeit
In Wasser löslich (280 g/l).
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 52-51-7
Summenformel C3H6BrNO4
Molekulargewicht (g/mol) 199.988
MDL-Nummer MFCD00007390
InChI-Schlüssel LVDKZNITIUWNER-UHFFFAOYSA-N
Synonym bronopol, 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol, bronosol, bronocot, bronidiol, bronopolu, bronotak, 1,3-propanediol, 2-bromo-2-nitro, onyxide 500, lexgard bronopol
PubChem CID 2450
ChEBI CHEBI:31306
IUPAC-Name 2-Brom-2-Nitropropan-1,3-Diol
SMILES C(C(CO)([N+](=O)[O-])Br)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol
Schmelzpunkt ∼122°C to 132°C
pH 5 bis 7
Menge 500 g
UN-Nummer UN3241
Beilstein 1705868
Merck Index 14,1447
Löslichkeitsinformationen Soluble in water(280g/L).
Formelmasse 199.99
Reinheit (%) ≥98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromo-2-nitro-1,3-propanediol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Bromo-2-nitro-1,3-propanediol