Learn More
2-Brom-2-methylpropionsäure, 98%
Artikelnummer. 10652793 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10652793 5 g Glasflasche 5 Gramm
10185750 100 g Glasflasche 100 Gramm
10464555 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10652793 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 305200050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2052-01-9 | C₄H₇BrO₂| 167,01 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2052-01-9
Summenformel C4H7BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 167.01
MDL-Nummer MFCD00004168
InChI-Schlüssel XXSPGBOGLXKMDU-UHFFFAOYSA-N
Synonym α-Bromoisobutyric acid
IUPAC-Name 2-Brom-2-methylpropansäure
SMILES CC(C)(Br)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-2-methylpropionic acid
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 41°C to 46°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Siedepunkt 198°C to 200°C
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel BrC(CH3)2CO2H
Menge 5 g
Merck Index 15, 1431
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble
Formelmasse 167.01
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke