Spezifikation
| CAS | 507-19-7 |
| Schmelzpunkt | -20°C |
| Farbe | Gelb |
| Siedepunkt | 72°C |
| Verpackung | Kunststoffbeschichtete Glasflasche |
| Summenformel | C4H9Br |
| MDL-Nummer | 125 |
| Menge | 100 mL |
| Formelmasse | 137.02g/mol |
| Physikalische Form | Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 2-Bromo-2-methylpropane
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.