Learn More
2-Brom-2-Methylpropan, stabilisiert, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11954491 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
2.50 Liter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11954491 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
10496810 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
10113020 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11954491 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 159260025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 507-19-7 | C4H9Br | 137.02 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 507-19-7
Summenformel C4H9Br
Molekulargewicht (g/mol) 137.02
MDL-Nummer MFCD00000125
InChI-Schlüssel RKSOPLXZQNSWAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl bromide, t-butyl bromide, trimethylbromomethane, propane, 2-bromo-2-methyl, bromotrimethylmethane, 2-bromoisobutane, tertiarybutyl bromide, tert-butylbromide, 2-methyl-2-bromopropane, 1-bromo-1,1-dimethylethane
PubChem CID 10485
IUPAC-Name 2-Brom-2-Methylpropan
SMILES CC(C)(C)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-2-methylpropane
Schmelzpunkt -20.0°C
Dichte 1.1800g/mL
Siedepunkt 72.0°C to 74.0°C
Flammpunkt 18°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)3CBr
Brechungsindex 1.4269 to 1.4289
Menge 2.5 L
Beilstein 01,127
Merck Index 15,1557
Relative Dichte 1.18
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Stabilisator Potassium carbonate
Formelmasse 137.02
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromo-2-methylpropane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Bromo-2-methylpropane