Learn More
2-Brom-2'-Methylacetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15481939
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15481939 1 g 1 Gramm
15401949 250 mg 250 Milligramm
15491939 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15481939 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64651.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 51012-65-8 | C9H9BrO | 213.074 g/mol
2-Bromo-2'-methylacetophenone is an aromatic building block for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Brom-2′-Methylacetophenon ist ein aromatischer Baustein für die Proteomikforschung.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51012-65-8
Summenformel C9H9BrO
Molekulargewicht (g/mol) 213.074
MDL-Nummer MFCD04038955
InChI-Schlüssel XMGAXELQRATLJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-o-tolyl ethanone, 2-bromo-1-2-methylphenyl ethan-1-one, 2'-methylphenacyl bromide, 2-bromo-1-o-tolylethanone, 2-bromo-1-2-methylphenyl ethanone, 2-methylphenacyl bromide, 2-bromo-1-o-tolyl-ethanone, 2-bromo-2'-methylacetophenone, ethanone, 2-bromo-1-methylphenyl, 2-bromoacetyl toluene
PubChem CID 12430676
IUPAC-Name 2-Brom-1-(2-Methylphenyl)ethanon
SMILES CC1=CC=CC=C1C(=O)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-2'-methylacetophenone
Siedepunkt 81°C to 83°C
Menge 1 g
Beilstein 508116
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 213.07
Reinheit (%) 98%