Learn More
2-Brom-2'-Methoxyacetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10274594
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
31949-21-0
C9H9BrO2
229.07
MFCD00000196
GKNCPTLOPRDYMH-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-1-2-methoxyphenyl ethanone, 2-bromo-2'-methoxyacetophenone, 2-methoxyphenacyl bromide, o-methoxy phenacylbromide, bromomethyl 2-methoxyphenyl ketone, 2-bromo-1-2-methoxyphenyl ethan-1-one, 2-bromo-2'-methoxy acetophenone, ethanone, 2-bromo-1-methoxyphenyl, alpha-bromo-o-methoxyacetophenone, 2-bromoacetylanisole
123440
2-Brom-1-(2-Methoxyphenyl)ethanon
COC1=CC=CC=C1C(=O)CBr
31949-21-0
C9H9BrO2
229.07
MFCD00000196
GKNCPTLOPRDYMH-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-1-2-methoxyphenyl ethanone, 2-bromo-2'-methoxyacetophenone, 2-methoxyphenacyl bromide, o-methoxy phenacylbromide, bromomethyl 2-methoxyphenyl ketone, 2-bromo-1-2-methoxyphenyl ethan-1-one, 2-bromo-2'-methoxy acetophenone, ethanone, 2-bromo-1-methoxyphenyl, alpha-bromo-o-methoxyacetophenone, 2-bromoacetylanisole
123440
2-Brom-1-(2-Methoxyphenyl)ethanon
COC1=CC=CC=C1C(=O)CBr
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-2'-methoxyacetophenone
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 43.0°C to 45.0°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 130.0°C (1.0 mmHg)
Flammpunkt 113°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3OC6H4COCH2Br
Menge 1 g
Formelmasse 229.07
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromo-2'-methoxyacetophenone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.