Learn More
2-Brom-2'-Methoxyacetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11392017
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11392017 1 g 1 Gramm
11302027 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11392017 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L07696.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 31949-21-0 | C9H9BrO2 | 229.073 g/mol
2-Bromo-2'-methoxyacetophenone is used as a pharmaceutical intermediate .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Bromo-2′-Methoxyacetophenon wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 31949-21-0
Summenformel C9H9BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 229.073
MDL-Nummer MFCD00000196
InChI-Schlüssel GKNCPTLOPRDYMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-2-methoxyphenyl ethanone, 2-bromo-2'-methoxyacetophenone, 2-methoxyphenacyl bromide, o-methoxy phenacylbromide, bromomethyl 2-methoxyphenyl ketone, 2-bromo-1-2-methoxyphenyl ethan-1-one, 2-bromo-2'-methoxy acetophenone, ethanone, 2-bromo-1-methoxyphenyl, alpha-bromo-o-methoxyacetophenone, 2-bromoacetylanisole
PubChem CID 123440
IUPAC-Name 2-Brom-1-(2-Methoxyphenyl)ethanon
SMILES COC1=CC=CC=C1C(=O)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-2'-methoxyacetophenone
Schmelzpunkt 42°C to 46°C
Siedepunkt 130°C (1 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 1 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 1938788
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 229.08
Reinheit (%) 98%