Learn More
2-Brom-2'-fluoracetophenon, TRC
Artikelnummer. 30338233
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30338233 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30338233 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6843551G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-2'-fluoroacetophenone
CAS 655-15-2
Summenformel C8 H6 Br F O
Menge 1 g
Synonym Vonoprazan Impurity 96
InChI-Formel InChI=1S/C8H6BrFO/c9-5-8(11)6-3-1-2-4-7(6)10/h1-4H,5H2
SMILES Fc1ccccc1C(=O)CBr
IUPAC-Name 2-Brom-1-(2-Fluorphenyl)ethanon
Molekulargewicht (g/mol) 217.04
Formelmasse 215.9586