Learn More
2-Brom-2-(2-chlorphenyl)essigsäure, TRC
Artikelnummer. 30341368
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
250 g
Packungsgröße:
25 Gramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30341368 250 g 250 Gramm
30335728 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30341368 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB682255250G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-2-(2-chlorophenyl)acetic Acid
CAS 29270-30-2
Summenformel C8 H6 Br Cl O2
Menge 250 g
Synonym α-Bromo-2-chlorobenzeneacetic Acid, (2-Chlorophenyl)bromoacetic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C8H6BrClO2/c9-7(8(11)12)5-3-1-2-4-6(5)10/h1-4,7H,(H,11,12)
SMILES OC(=O)C(Br)c1ccccc1Cl
IUPAC-Name 2-Brom-2-(2-Chlorphenyl)essigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 249.49
Formelmasse 247.924