Learn More
2-Chlor-1H-Imidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7077496
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
16681-56-4
C3H3BrN2
146.98
MFCD02179526
AXHRGVJWDJDYPO-UHFFFAOYSA-N
2-bromoimidazole, 1h-imidazole, 2-bromo, bromoimidazole, sftheabililuh@, pubchem8987, zlchem 1065, acmc-1btox, 2-bromanyl-1h-imidazole, ksc176e6b, 2-bromo-1h-imidazole
2773261
2-Brom-1H-indazol
BrC1=NC=CN1
16681-56-4
C3H3BrN2
146.98
MFCD02179526
AXHRGVJWDJDYPO-UHFFFAOYSA-N
2-bromoimidazole, 1h-imidazole, 2-bromo, bromoimidazole, sftheabililuh@, pubchem8987, zlchem 1065, acmc-1btox, 2-bromanyl-1h-imidazole, ksc176e6b, 2-bromo-1h-imidazole
2773261
2-Brom-1H-indazol
BrC1=NC=CN1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-1H-imidazole
Schmelzpunkt 189.0°C to 190.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 146.97
Reinheit (%) 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromo-1H-imidazole, 98%
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.