Learn More
2-Brom-1-Methylimidazol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15439127
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15439127 1 g 1 Gramm
15449127 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15439127 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52407.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 16681-59-7 | C4H5BrN2 | 161.002 g/mol
2-Bromo-1-methylimidazole is used in in pharmaceuticals, drug candidates, ligands for transition metal catalysts and other molecular functional materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Brom-1-methylimidazol wird in Pharmazeutika, Wirkstoffkandidaten, Liganden für Übergangsmetallkatalysatoren und anderen molekularen Funktionsmaterialien eingesetzt.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16681-59-7
Summenformel C4H5BrN2
Molekulargewicht (g/mol) 161.002
MDL-Nummer MFCD02179525
InChI-Schlüssel BANOTGHIHYMTDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-methyl-1h-imidazole, 1-methyl-2-bromoimidazole, 2-bromo-n-methylimidazole, 1h-imidazole, 2-bromo-1-methyl, zlchem 620, pubchem7594, n-methyl-2-bromoimidazole, acmc-209dv3, 2-bromanyl-1-methyl-imidazole, 1-methyl-2-bromo-1h-imidazole
PubChem CID 2773262
IUPAC-Name 2-Brom-1-Methylimidazol
SMILES CN1C=CN=C1Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-1-methylimidazole
Dichte 1.649
Siedepunkt 172°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 1 g
Formelmasse 161
Reinheit (%) 95%