Learn More
2-Bromo-1-methyl-1H-imidazole, 95%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10555670 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10555670 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10555670 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 435430050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-1-methyl-1H-imidazole
CAS 16681-59-7
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis Pink
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 95%
Summenformel C4H5BrN2
MDL-Nummer MFCD02179525
Menge 5 g
Synonym 2-bromo-1-methyl-1h-imidazole, 1-methyl-2-bromoimidazole, 2-bromo-n-methylimidazole, 1h-imidazole, 2-bromo-1-methyl, zlchem 620, pubchem7594, n-methyl-2-bromoimidazole, acmc-209dv3, 2-bromanyl-1-methyl-imidazole, 1-methyl-2-bromo-1h-imidazole
InChI-Schlüssel BANOTGHIHYMTDL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1C=CN=C1Br
IUPAC-Name 2-Brom-1-Methylimidazol
Molekulargewicht (g/mol) 161.002
PubChem CID 2773262
Formelmasse 161
Reinheit (%) ≥94.0%
Physikalische Form Liquid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromo-1-methyl-1H-imidazole
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.