Learn More
2-Brom-1-Indanol, 99 %, Acros Organics™
Artikelnummer. 15322022 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15322022 10 g 10 Gramm
15332022 50 g 50 Gramm
15342022 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15322022 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 107050100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 5400-80-6
Summenformel C9H9BrO
Molekulargewicht (g/mol) 213.07
MDL-Nummer MFCD00003798
InChI-Schlüssel RTESDSDXFLYAKZ-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-bromo-1-indanol, 2-bromoindan-1-ol, 1-hydroxy-2-bromoindan, 2-bromo-1-hydroxyindane, 2-bromo-1-hydroxyhydrindene, 1h-inden-1-ol, 2-bromo-2,3-dihydro, trans-2-bromo-1-indanol, bromoindanol, acmc-20ajgx, pubchem3783
PubChem CID 95444
IUPAC-Name 2-brom-2,3-dihydro-1H-inden-1-ol
SMILES OC1C(Br)CC2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-1-indanol
Schmelzpunkt 130.0°C to 131.0°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Menge 10 g
Formelmasse 213.07
Reinheit (%) 99%