Learn More
2-Brom-1-Fluor-4-Nitrobenzol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15491069
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15491069 25 g 25 Gramm
15401079 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15491069 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64045.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 701-45-1 | C6H3BrFNO2 | 219.997 g/mol
Reatant in the synthesis of N-fused tricyclic indoles, dimethyamine, benzofuran.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Reaktionsmittel bei der Synthese von N-fusionierten trizyklischen Indolen, Dimethyamin, Benzofuran.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 701-45-1
Summenformel C6H3BrFNO2
Molekulargewicht (g/mol) 219.997
MDL-Nummer MFCD00055433
InChI-Schlüssel FAWMTDSAMOCUAR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-4-fluoronitrobenzene, 1-bromo-2-fluoro-5-nitrobenzene, 3-bromo-4-fluoro-1-nitrobenzene, 2-bromo-1-fluoro-4-nitro-benzene, 2-bromo-4-nitrofluorobenzene, benzene, 2-bromo-1-fluoro-4-nitro, pubchem8499, acmc-1birt, 3-bromo-4-fluoronitrobezene, ksc494c7t
PubChem CID 69699
IUPAC-Name 2-Brom-1-Fluor-4-Nitrobenzol
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])Br)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-1-fluoro-4-nitrobenzene
Menge 25 g
Beilstein 2089367
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 220
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromo-1-fluoro-4-nitrobenzene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Bromo-1-fluoro-4-nitrobenzene