Learn More
2-Brom-1-(5-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)-1 ethanon, ≥95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10742083
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10742083 250 mg 250 Milligramm
10150772 1 g 1 Gramm
10220415 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10742083 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC15505CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 137577-00-5
Summenformel C12H11BrN2O
Molekulargewicht (g/mol) 279.137
MDL-Nummer MFCD02681921
InChI-Schlüssel VYGXRQSIPNGJNK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-yl-1-ethanone, 2-bromo-1-5-methyl-1-phenylpyrazol-4-yl ethanone, 2-bromo-1-5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-yl ethan-1-one, ethanone, 2-bromo-1-5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-yl, acmc-1c040, 1-phenyl-4-2-bromoacetyl-5-methylpyrazole, 4-bromoacetyl-5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazole, 2-bromo-1-5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-yl ethanone, 1-1-phenyl-5-methyl-1h-pyrazole-4-yl-2-bromoethanone, 2-bromo-1-5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-yl-ethanone
PubChem CID 2776439
IUPAC-Name 2-Brom-1-(5-Methyl-1-Phenylpyrazol-4-yl)ethanon
SMILES CC1=C(C=NN1C2=CC=CC=C2)C(=O)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-1-(5-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)-1-ethanone
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 279.14
Reinheit (%) 95%