Learn More
2-Brom-1-(5-chlor-3-methylbenzo[b]thiophen-2-yl)ethan-1-on, 95 %, Thermo Scientific™
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
250 mg
1 g
10 g
missing translation for 'unitSize'
1 Gramm
10 Gramm
250 Milligramm
Specifica
Specifica
| Chemischer Name oder Material | 2-Bromo-1-(5-chloro-3-methylbenzo[b]thiophen-2-yl)ethan-1-one |
| CAS Min. % | 95.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 95% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 250 mg |
| IUPAC-Name | 2-Brom-1-(5-chlor-3-methyl-1-benzothiophen-2-yl)ethanon |
| Formelmasse | 303.61 |
| Reinheit (%) | 95% |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto