Learn More
2-Brom-1-[4-(trifluormethoxy)phenyl]ethan-1-on, TRC
Artikelnummer. 30330680
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30330680 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30330680 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB20005510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-1-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]ethan-1-one
CAS 103962-10-3
Summenformel C9H6BrF3O2
Menge 10 g
Synonym 2-Bromo-1-(4-trifluoromethoxyphenyl)ethanone, 2-Bromo-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone, 4-(Trifluoromethoxy)phenacyl bromide
InChI-Formel InChI=1S/C9H6BrF3O2/c10-5-8(14)6-1-3-7(4-2-6)15-9(11,12)13/h1-4H,5H2
SMILES FC(F)(F)OC1=CC=C(C(CBr)=O)C=C1
IUPAC-Name 2-Brom-1-(4-(trifluormethoxy)phenyl)ethan-1-on
Molekulargewicht (g/mol) 283.04
Formelmasse 281.95