Learn More
2-Brom-1-[4-(trifluormethoxy)phenyl]ethan-1-on, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10283422
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10283422 1 g 1 Gramm
10429104 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10283422 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. TL00407DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 103962-10-3
Summenformel C9H6BrF3O2
Molekulargewicht (g/mol) 283.044
MDL-Nummer MFCD00052333
InChI-Schlüssel AOAGGWLQIILIIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethoxy phenacyl bromide, 2-bromo-1-4-trifluoromethoxy phenyl ethanone, 2-bromo-4'-trifluoromethoxy acetophenone, 2-bromo-1-4-trifluoromethoxy phenyl ethan-1-one, 2-bromo-4'-trifluoromethoxyacetophenone, 2-bromo-1-4-trifluoromethoxy-phenyl-ethanone, p-trifluoromethoxy phenacyl bromide, 1-4-trifluoromethoxyphenyl-2-bromoethan-1-one, ethanone,2-bromo-1-4-trifluoromethoxy phenyl
PubChem CID 2778691
IUPAC-Name 2-Brom-1-[4-(Trifluormethoxy)phenyl]ethanon
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)CBr)OC(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-1-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]ethan-1-one
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel CF3OC6H4C(O)CH2Br
Menge 1 g
Formelmasse 283.04
Reinheit (%) 97%