Learn More
2-Brom-1-(4-pentylphenyl)ethan-1-on, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-2697855
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Artikelnummer. 10180622
Marke: Thermo Scientific Maybridge BTB12841DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 64328-68-3
Summenformel C13H17BrO
Molekulargewicht (g/mol) 269.182
MDL-Nummer MFCD00218837
InChI-Schlüssel AVYNDJWQMUOSJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-4-pentylphenyl ethan-1-one, 2-bromo-1-4-pentylphenyl ethanone, 2-bromo-4'-pent-1-yl acetophenone, ethanone,2-bromo-1-4-pentylphenyl, 2-bromo-1-4-pent-1-yl phenyl ethan-1-one
PubChem CID 2775670
IUPAC-Name 2-Brom-1-(4-pentylphenyl)ethanon
SMILES CCCCCC1=CC=C(C=C1)C(=O)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-1-(4-pentylphenyl)ethan-1-one
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)4C6H4C(O)CH2Br
Menge 1 g
Formelmasse 269.18
Reinheit (%) 95%