Learn More
2-Bromo-1-(4-methylphenyl)ethan-1-one, 97%, Maybridge™
Artikelnummer. p-2697844
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Amber Glass Bottle
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 10386474
Marke: Thermo Scientific Maybridge CD00282EA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 619-41-0
Summenformel C9H9BrO
Molekulargewicht (g/mol) 213.074
InChI-Schlüssel KRVGXFREOJHJAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4'-methylacetophenone, 2-bromo-1-p-tolyl ethanone, 4-methylphenacyl bromide, 2-bromo-1-4-methylphenyl ethanone, 2-bromo-1-p-tolylethanone, 2-bromo-4-methylacetophenone, 2-bromo-1-4-methylphenyl ethan-1-one, acetophenone, 2-bromo-4'-methyl, ethanone, 2-bromo-1-4-methylphenyl, p-methylphenacyl bromide
PubChem CID 69272
IUPAC-Name 2-Brom-1-(4-Methylphenyl)ethanon
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(=O)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-1-(4-methylphenyl)ethan-1-one
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Amber Glass Bottle
Strukturformel CH3C6H4COCH2Br
Menge 10 g
Formelmasse 213.07
Reinheit (%) 97%