Learn More
2-Brom-1-(4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl)-1-ethanon, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10402453
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10402453 250 mg 250 Milligramm
10337672 1 g 1 Gramm
10596595 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10402453 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC29205CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 7520-95-8
Summenformel C12H10BrNOS
Molekulargewicht (g/mol) 296.182
MDL-Nummer MFCD04071443
InChI-Schlüssel BOMSILGSXFNLJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl-1-ethanone, 2-bromo-1-4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl ethanone, 5-bromoacetyl-4-methyl-2-phenylthiazole, 2-bromo-1-4-methyl-2-phenylthiazol-5-yl ethanone, 2-bromo-1-4-methyl-2-phenyl 1,3-thiazol-5-yl ethan-1-one
PubChem CID 2795492
IUPAC-Name 2-Brom-1-(4-Methyl-2-Phenyl-1,3-Thiazol-5-yl)Ethanon
SMILES CC1=C(SC(=N1)C2=CC=CC=C2)C(=O)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-1-(4-methyl-2-phenyl-1, 3-thiazol-5-yl)-1-ethanone
CAS Min. % 89.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 296.19
Reinheit (%) 90%