Learn More
2-Brom-1-{4-methyl-2-[4-(trifluormethyl)phenyl]1,3-thiazol-5-yl}-1-ethanon, ≥97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Bromo-1-{4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1, 3-thiazol-5-yl}-1-ethanone |
| CAS Min. % | 97.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 364.18 |
| Reinheit (%) | 97% |