Learn More
2-Bromo-1-(4-methoxyphenyl)ethan-1-on, 97 %, Maybridge
Click to view available options
Menge:
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Bromo-1-(4-methoxyphenyl)ethan-1-one |
| CAS | 2632-13-5 |
| CAS Min. % | 96.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Summenformel | C9H9BrO2 |
| Strukturformel | CH3OC6H4COCH2Br |
| MDL-Nummer | MFCD00000201 |
| Menge | 10 g |
| Mehr anzeigen |