Learn More
2-Brom-1,4-dichlorbenzol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Bromo-1,4-dichlorobenzene |
| CAS | 1435-50-3 |
| Summenformel | C6H3BrCl2 |
| Menge | 50 g |
| Synonym | 2,5-Dichlorobromobenzene 1-Bromo-2,5-dichlorobenzene |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H3BrCl2/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9/h1-3H |
| SMILES | Clc1ccc(Cl)c(Br)c1 |
| IUPAC-Name | 2-Brom-1,4-Dichlorbenzol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 225.9 |
| Formelmasse | 223.8795 |